Läs mer
Isoftalsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isophthalic acid |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12) |
| Formel vikt | 166.0266 |