Läs mer
Isoftalsyra, TRC
Produktkod. 30135947
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30135947 500 mg -
30133187 2.5 g 2.5g
17948524 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135947 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI822008500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-91-5
Molekylformel C8 H6 O4
Molekylvikt (g/mol) 166.13
Synonym Isophthalic Acid, 1,3-Benzenedicarboxylic acid (9CI, ACI), Isophthalic acid (8CI), 3-Carboxybenzoic acid, HA 20, HA 20 (acid), Isoterephthalic acid, m-Benzenedicarboxylic acid, m-Carboxybenzoic acid, m-Dicarboxybenzene, m-Phthalic acid, m-Phthalic acid, NSC 15310
IUPAC-namn Bensen-1,3-dikarboxylsyra
LEDER OC(=O)c1cccc(c1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isophthalic acid
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H6O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
Formel vikt 166.0266