Läs mer
Isophthalonitrile, 97+%
Produktkod. 11436756
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11436756 250 g 250g
11426756 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11436756 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23900.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 626-17-5 | C8H4N2 | 128.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 626-17-5
Molekylformel C8H4N2
Molekylvikt (g/mol) 128.13
MDL-nummer MFCD00001795
InChI-nyckel LAQPNDIUHRHNCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym isophthalonitrile, 1,3-dicyanobenzene, isophthalodinitrile, 1,3-benzenedicarbonitrile, m-dicyanobenzene, 3-cyanobenzonitrile, m-benzenedinitrile, isoftalodinitril, 1,3-benzodinitrile, m-phthalodinitrile
PubChem CID 12276
ChEBI CHEBI:38218
IUPAC-namn bensen-1,3-dikarbonitril
LEDER N#CC1=CC(=CC=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isophthalonitrile
Smältpunkt 159°C to 163°C
Densitet 1.3
Kokpunkt 288°C
Flampunkt >150°C (302°F)
Odör Almond-like
Kvantitet 250 g
Beilstein 1072209
Formel vikt 128.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.