Läs mer
Isophthaloyl Chloride, TRC
Produktkod. 30393549
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30393549 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30393549 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8220152.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isophthaloyl Chloride
CAS 99-63-8
Molekylformel C8H4Cl2O2
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-2-1-3-6(4-5)8(10)12/h1-4H
LEDER ClC(=O)c1cccc(c1)C(=O)Cl
Molekylvikt (g/mol) 203.02