Läs mer
Isophthaloyl Chloride, TRC
Produktkod. 30405896
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30405896 250 mg
1 options
Produktkod. 30405896 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI822015250MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isophthaloyl Chloride
CAS 99-63-8
Molekylformel C8H4Cl2O2
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-2-1-3-6(4-5)8(10)12/h1-4H
LEDER ClC(=O)c1cccc(c1)C(=O)Cl
Molekylvikt (g/mol) 203.02