Läs mer
Isophthaloyldiklorid, 98 %
Produktkod. 10775381 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10775381 100 g Glasflaska 100g
10205410 500 g Glasflaska 500g
11935051 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10775381 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 122661000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 99-63-8 | C8H4Cl2O2 | 203,02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-63-8
Molekylformel C8H4Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 203.02
InChI-nyckel FDQSRULYDNDXQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym isophthaloyl chloride, isophthaloyl dichloride, 1,3-benzenedicarbonyl dichloride, m-phthaloyl chloride, isophthalic chloride, isophthalic acid chloride, isophthalic acid dichloride, isothaloyl chloride, isophthalyl chloride, 1,3-benzenedicarbonyl chloride
PubChem CID 7451
IUPAC-namn bensen-1,3-dikarbonylklorid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isophthaloyl dichloride
Smältpunkt 43,0 °C till 45,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 276,0 °C
Flampunkt 180 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H4(COCl)2
Kvantitet 100 g
Beilstein 09,IV,3295
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar. Andra lösligheter: reagerar med alkohol, löslig i eter och andra organiska lösningsmedel
Formel vikt 203.02
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin massa
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isophthaloyl dichloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.