Läs mer
Isoptaloyldiklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11442638
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11442638 100 g 100g
11458426 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11442638 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15904.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99-63-8 | C8H4Cl2O2 | 203.018 g/mol
Isophthaloyldiklorid används i en mängd olika prestandapolymerer och fibrer, där det påverkar flambeständighet, temperaturstabilitet, kemisk beständighet och flexibilitet. Dessutom är det en effektiv stabilisator för uretanprepolymerer på grund av dess förmåga att rensa upp vatten. Används även i aromatiska fiberråvaror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Isophthaloyldiklorid används i en mängd olika prestandapolymerer och fibrer, där det påverkar flambeständighet, temperaturstabilitet, kemisk beständighet och flexibilitet. Dessutom är det en effektiv stabilisator för uretanprepolymerer på grund av dess förmåga att rensa upp vatten. Används även i aromatiska fiberråvaror.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel. Den är känslig för fukt. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Fuktkänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-63-8
Molekylformel C8H4Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 203.018
MDL-nummer MFCD00000678
InChI-nyckel FDQSRULYDNDXQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym isophthaloyl chloride, isophthaloyl dichloride, 1,3-benzenedicarbonyl dichloride, m-phthaloyl chloride, isophthalic chloride, isophthalic acid chloride, isophthalic acid dichloride, isothaloyl chloride, isophthalyl chloride, 1,3-benzenedicarbonyl chloride
PubChem CID 7451
IUPAC-namn bensen-1,3-dikarbonylklorid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isophthaloyl dichloride
Smältpunkt 42°C to 45°C
Densitet 1.388
Kokpunkt 275°C to 278°C
Flampunkt 180°C (356°F)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 638342
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 203.02
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isophthaloyl dichloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Benzenedicarbonyl dichloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.