Läs mer
Isophthaloyldiklorid, 98 %
Produktkod. 11458426
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458426 500 g 500g
11442638 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11458426 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15904.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 99-63-8 | C8H4Cl2O2 | 203,018 g/mol
Isophthaloyldiklorid används i en mängd olika prestandapolymerer och fibrer, där det påverkar flambeständighet, temperaturstabilitet, kemisk beständighet och flexibilitet. Dessutom är det en effektiv stabilisator för uretanprepolymerer på grund av dess förmåga att rensa upp vatten. Används även i aromatiska fiberråvaror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Isophthaloyldiklorid används i en mängd olika prestandapolymerer och fibrer, där det påverkar flambeständighet, temperaturstabilitet, kemisk beständighet och flexibilitet. Dessutom är det en effektiv stabilisator för uretanprepolymerer på grund av dess förmåga att rensa upp vatten. Används även i aromatiska fiberråvaror.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel. Den är känslig för fukt. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Fuktkänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-63-8
Molekylformel C8H4Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 203.018
MDL-nummer MFCD00000678
InChI-nyckel FDQSRULYDNDXQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym isophthaloyl chloride, isophthaloyl dichloride, 1,3-benzenedicarbonyl dichloride, m-phthaloyl chloride, isophthalic chloride, isophthalic acid chloride, isophthalic acid dichloride, isothaloyl chloride, isophthalyl chloride, 1,3-benzenedicarbonyl chloride
PubChem CID 7451
IUPAC-namn bensen-1,3-dikarbonylklorid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isophthaloyl dichloride
Smältpunkt 42 °C till 45 °C
Densitet 1.388
Kokpunkt 275 °C till 278 °C
Flampunkt 180 °C (356 °F)
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 638342
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
Formel vikt 203.02
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.