Läs mer
Isophthaloyl Dichloride, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 99-63-8 |
| Smältpunkt | 42°C to 45°C |
| Densitet | 1.39 g/cm3 at 17°C |
| Molekylformel | C6H4-1,3-(COCl)2 |
| MDL-nummer | MFCD00000678 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Isophthaloyl dichloride, Isophthaloyl chloride, Isophthaloyl dichloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.02 |
| Kvalitet | Research |