Läs mer
Isofytol, 95 %
Produktkod. 11408517
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11408517 10 g 10g
11418517 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11408517 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18583.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 505-32-8 | C20H40O | 296,539 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 505-32-8
Molekylformel C20H40O
Molekylvikt (g/mol) 296.539
MDL-nummer MFCD00048380
InChI-nyckel KEVYVLWNCKMXJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym isophytol, 3,7,11,15-tetramethyl-1-hexadecen-3-ol, 1-hexadecen-3-ol, 3,7,11,15-tetramethyl, 2,6,10,14-tetramethylhexadec-15-en-14-ol, 2,6,10-trimethyl-14-vinylpentadecan-14-ol, 1-hexadecene-3-ol, 3,7,11,15-tetramethyl, 1-phyten-3-ol, iso-phytol, dsstox_cid_5474
PubChem CID 10453
IUPAC-namn 3,7,11,15-tetrametylhexadek-l-en-3-ol
LEDER CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(C=C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isophytol
Densitet 0.8519
Kokpunkt 125°C to 128°C (0.06 mmHg)
Brytningsindex 1.4571
Kvantitet 10 g
Beilstein 1783243
Merck Index 14,5198
Formel vikt 296.54
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isophytol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isophytol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.