Läs mer
Isofytol, TRC
Produktkod. 30402091
Change view
Kvantitet:
10 mL
Produktkod. Kvantitet
30402091 10 mL
1 options
Produktkod. 30402091 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI87450510ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isophytol
CAS 505-32-8
Molekylformel C20H40O
Kvantitet 10 mL
Synonym 3,7,11,15-Tetramethyl-1-hexadecen-3-ol, Isovegetable Alcohol
InChI formel InChI=1S/C20H40O/c1-7-20(6,21)16-10-15-19(5)14-9-13-18(4)12-8-11-17(2)3/h7,17-19,21H,1,8-16H2,2-6H3
LEDER CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(O)C=C
IUPAC-namn 3,7,11,15-tetrametylhexadec-1-en-3-ol
Molekylvikt (g/mol) 296.53
Formel vikt 296.3079