Läs mer
Isopilokarpinsyrenatriumsalt, TRC
Produktkod. 30132764
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132764 5 mg
30132415 25 mg
30041353 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132764 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8219605MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101769-87-3
Molekylformel C11 H17 N2 O3 . Na
Molekylvikt (g/mol) 248.25
Synonym 1H-Imidazole-5-butanoic acid, α-ethyl-β-(hydroxymethyl)-1-methyl-, monosodium salt, [R-(R*,R*)]- (9CI), (2R,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt, Pilocarpine Hydrochloride Imp. C (EP) as Sodium Salt, Isopilocarpic Acid Sodium Salt
IUPAC-namn natrium; (2R,3R)-2-etyl-3-(hydroxymetyl)-4-(3-metylimidazol-4-yl)butanoat
LEDER [Na+].CC[C@H]([C@H](CO)Cc1cncn1C)C(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2R,3R)-2-Ethyl-3-(hydroxymethyl)-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)butanoic Acid Sodium Salt (Isopilocarpic Acid Sodium Salt)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H18N2O3.Na/c1-3-10(11(15)16)8(6-14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10,14H,3-4,6H2,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t8-,10+;/m0./s1
Formel vikt 248.1137
Procent renhet >95%