missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Isopimaric Acid, TRC

Produktkod. 30135609
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135609 100 mg
17973445 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135609 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI821940100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5835-26-7
Molekylformel C20 H30 O2
Molekylvikt (g/mol) 302.45
Synonym 1-Phenanthrenecarboxylic acid, 7-ethenyl-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,8,10,10a-dodecahydro-1,4a,7-trimethyl-, [1R-(1α,4aβ,4bα,7α,10aα)]-, Isopimaric acid (6CI), Podocarp-7-en-15-oic acid, 13β-methyl-13-vinyl- (7CI), Podocarp-7-en-15-oic acid, 13β-methyl-13-vinyl-, (-)- (8CI), (1R,4aR,4bS,7S,10aR)-7-Ethenyl-1,2,3,4,4a,4b,5,6,7,8,10,10a-dodecahydro-1,4a,7-trimethyl-1-phenanthrenecarboxylic acid, (+)-Isopimaric acid, 7,15-Isopimaradien-18-oic acid, Isopimaric acid A, δ7,15-Isopimaric acid
IUPAC-namn (1R,4aR,4bS,7S,10aR)-7-ethenyl-1,4a,7-trimethyl-3,4,4b,5,6,8,10,10a-octahydro-2H-phenanthrene-1-carboxylic acid
LEDER C[C@@]1(CC[C@H]2C(=CC[C@@H]3[C@]2(C)CCC[C@@]3(C)C(=O)O)C1)C=C

Spécification

Kemiskt namn eller material Isopimaric Acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H30O2/c1-5-18(2)12-9-15-14(13-18)7-8-16-19(15,3)10-6-11-20(16,4)17(21)22/h5,7,15-16H,1,6,8-13H2,2-4H3,(H,21,22)/t15-,16+,18-,19+,20+/m0/s1
Formel vikt 302.2246
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.