Läs mer
Isopimpinellin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopimpinellin |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O5/c1-15-10-7-3-4-9(14)18-12(7)13(16-2)11-8(10)5-6-17-11/h3-6H,1-2H3 |
| Formel vikt | 246.0528 |