Läs mer
Merck Isopore™ Membranfilter, 0,4μ m
Produktkod. 10557682 Handla allt Merck Produkter
Change view
Porstorlek:
0,4 μm
1.2μ m
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
37 mm
47 mm
90 mm
142 mm
Färg:
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 30
Paket med 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Diameter (metrisk) Färg unitSize
10557682 0,4 μm 142 mm Vitt Paket med 50
10752381 0,4 μm 13 mm Vitt Paket med 100
10687891 0,4 μm 13 mm Svart Paket med 100
10350181 1.2μ m 13 mm Vitt Paket med 100
10084500 0,4 μm 25 mm Vitt Paket med 100
10074530 0,4 μm 25 mm Svart Paket med 100
10116570 0,4 μm 37 mm Vitt Paket med 100
10657301 0,4 μm 47 mm Vitt Paket med 100
10339940 0,4 μm 47 mm Svart Paket med 100
10024330 0,4 μm 90 mm Vitt Paket med 30
10480221 1.2μ m 142 mm Vitt Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 10557682 Leverantör Merck Leverantörsnummer HTTP14250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för analyser av luftburna föroreningar och andra partiklar med optisk mikroskopi eller elektronmikroskopi. Isopore™ Polykarbonatmembranfilter har en slät, glasliknande yta för tydligare provobservation. Finns i en mängd olika porstorlekar/flödeshastigheter, diametrar och färger.
Isoporehandeln; &membran är ett spåretsat skärmfilter av polykarbonat som rekommenderas för alla analyser där provet ses på membranets yta. Isopore &handel; membran erbjuder tydliga fördelar för analys av luftburna föroreningar och andra partiklar med hjälp av optisk eller elektronmikroskopi. Isoporehandeln; &membranet är sammansatt av polykarbonatfilm, som har en slät, glasliknande yta för tydligare provobservation. Den unika tillverkningsprocessen för membranet säkerställer en exakt pordiameter och en konsekvent porstorlek för exakt separering av prover efter storlek. Filter med anpassad vikt behövs vanligtvis inte på grund av låga, konstanta tjär- och askavikter.
Drag& Fördelar:
• Membranstrukturen håller kvar partiklar på ytan, vilket förenklar räkning och analys
• &Isopore handel; membran färgas inte, vilket resulterar i låg bakgrundsstörning
• Icke-hygroskopisk, vilket möjliggör snabb torkning och minskad provanalystid
• Genomskinligt material kräver inte rensning för transmitterat ljusmikroskopi; finns även i brun variant
Applikationer:
Luftövervakning, epifluorescerande mikroskopi, kemotaxianalyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bubble Point 29 psi
Färg Vitt
Filtertyp Skärmfilter
Material Polykarbonat
Porstorlek 0,4 μm
Sterilitet Icke-steril
Flödeshastighet ≥50 ml/min/ cm2 (typiska resultat @ 10 psi); 18 ml/min x cm2 /psi
För användning med (applikation) Luftanalys; Cellbiologi; Cellkultur; Bioanalyser; Cytologi; Miljöanalys; Epifluorescens.
Gasflödeshastighet 10,0 l/min/cm 2
Hydrofobicitet Hydrofil
Kvantitet 50/Pk.
Typ Filtermembran
Vätbarhet Hydrofil
Diameter (metrisk) 142 mm