Beskrivning
Används för analyser av luftburna föroreningar och andra partiklar med optisk mikroskopi eller elektronmikroskopi. Isopore™ Polykarbonatmembranfilter har en slät, glasliknande yta för tydligare provobservation. Finns i en mängd olika porstorlekar/flödeshastigheter, diametrar och färger.
Drag& Fördelar:
• Membranstrukturen håller kvar partiklar på ytan, vilket förenklar räkning och analys
• &Isopore handel; membran färgas inte, vilket resulterar i låg bakgrundsstörning
• Icke-hygroskopisk, vilket möjliggör snabb torkning och minskad provanalystid
• Genomskinligt material kräver inte rensning för transmitterat ljusmikroskopi; finns även i brun variant
Applikationer:
Luftövervakning, epifluorescerande mikroskopi, kemotaxianalyser
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Vitt |
| Filtertyp | Skärmfilter |
| Material | Polykarbonat |
| Porstorlek | 5 μm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Flödeshastighet | Genomsnittlig 550 ml/min x cm2 (typiska resultat @ 10 psi); 250 ml/min x cm2 /psi |
| För användning med (applikation) | Luftanalys; Cellbiologi; Cellkultur; Bioanalyser; Cytologi; Miljöanalys; Epifluorescens. |
| Gasflödeshastighet | 50,0 l/min/cm 2 |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Visa mer |