Läs mer
Isopregnanolone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopregnanolone |
| CAS | 516-55-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C21 H34 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Pregnan-20-one, 3-hydroxy-, (3β,5α)-, 5α-Pregnan-20-one, 3β-hydroxy- (6CI,8CI), (3β,5α)-3-Hydroxypregnan-20-one, 3-Deoxo-3β-hydroxy-5α-dihydroprogesterone, 3β,5α-Pregnanolone, 3β-Allopregnanolone, 3β-Hydroxy-5α,17β-pregnan-20-one, 3β-Hydroxy-5α-dihydroprogesterone, 3β-Hydroxy-5α-pregnan-20-one, 3β-Hydroxy-5α-tetrahydroprogesterone, 5α-Dihydropregnenolone, 5α-Pregnane-3β-ol-20-one, Allopregnan-3β-ol-20-one, Allopregnanolone, Epiallopregnanolone, Isoallopregnanolone, Isopregnanolone, NSC 97078, Sepranolone, U 0949, UC 1010 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H34O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h14-19,23H,4-12H2,1-3H3/t14-,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | 1-[(3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 318.49 |
| Visa mer |