Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Isoprenalin hemisulfat
Produktkod. 15773457 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15773457 5 g 5g
15783457 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15773457 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 462110050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 299-95-6 | C11H17NO3·1/2H2O4S | 520.59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 299-95-6
Molekylformel C11H17NO3·1/2H2O4S
Molekylvikt (g/mol) 520.59
InChI-nyckel ZOLBALGTFCCTJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoprenaline sulphate, isoprenaline sulfate, aleudrin, novodrine, aleudrine sulfate, isoproterenol sulfate, dl-isoprenaline sulfate, dl-isoproterenol sulfate, d,l-isoproterenol sulfate, +--isoprenaline sulfate
PubChem CID 8239
IUPAC-namn 4-[1-hydroxi-2-(propan-2-ylamino)etyl]bensen-1,2-diol;svavelsyra
LEDER CC(C)NCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O.CC(C)NCC(C1=CC(=C(C=C1)O)O)O.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoprenaline hemisulfate
Smältpunkt 83.0°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 520.59
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.