Läs mer
Isoprenaline hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Isoprenaline hydrochloride is a non-selective β-adrenergic receptor agonist with potent peripheral vasodilator, bronchodilator, and cardiac stimulating activities.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isoprenaline hydrochloride |
| CAS | 51-30-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C11H18ClNO3 |
| Kvantitet | 200 mg |
| Synonym | Isoproterenol hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 80 mg/mL (322.95 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (201.84 mM) |
| LEDER | OC1=CC=C(C(O)CNC(C)C)C=C1O.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.72 |
| Visa mer |