Läs mer
Isopren, 98 %, stabiliserat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10193400 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
500ml
Produktkod. 10193400
Brand: Thermo Scientific Acros 122670025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 78-79-5 | C5H8 | 68.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-79-5, 98-29-3
Molekylformel C5H8
Molekylvikt (g/mol) 68.11
MDL-nummer MFCD00008600
InChI-nyckel RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoprene, 2-methyl-1,3-butadiene, isopentadiene, 2-methylbutadiene, 1,3-butadiene, 2-methyl, 2-methyldivinyl, beta-methylbivinyl, isopreno, isoterpene, isopren
PubChem CID 6557
ChEBI CHEBI:35194
IUPAC-namn 2-metylbuta-1,3-dien
LEDER CC(=C)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoprene
Smältpunkt -146.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.6800g/mL, 0.68
Kokpunkt 34.0°C
Flampunkt −48°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=CHC(CH3)=CH2
Brytningsindex 1.4205 to 1.4225
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 01, 252
Fieser 13,196
Merck Index 15, 5247
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.7g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether and acetone,oils/fat
Stabilisator 100 to 250ppm 4-tert-butylcatechol
Viskositet 0.225 mPa.s (15°C)
Formel vikt 68.11
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P403-Förvaras på väl ventilerad plats.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Isoprene, 4-tert-Butyl catechol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.