Läs mer
Isopren, 99%, stick. med ca 0,02 % 4-tert-butylkatechol
Produktkod. 11373616
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11373616 500 mL 500ml
11363616 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11373616 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14619.AP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
CAS: 78-79-5 | C5H8 | 68,119 g/mol
Isopren används för att framställa syntetisk version av naturgummi genom polymerisation med Ziegler-katalysatorer. Det är en grundläggande byggsten för terpener, speciellt karotener, terpenoider, retinol, vitamin A och tokoferol (Vitamin-E). Den kan användas i medicinsk utrustning, leksaker, nappflaskor, skosulor, elastiska filmer och trådar för golfbollar. Sampolymerberedningar i samband med styren används i tryckkänsliga lim.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Isopren används för att framställa syntetisk version av naturgummi genom polymerisation med Ziegler-katalysatorer. Det är en grundläggande byggsten för terpener, speciellt karotener, terpenoider, retinol, vitamin A och tokoferol (Vitamin-E). Den kan användas i medicinsk utrustning, leksaker, nappflaskor, skosulor, elastiska filmer och trådar för golfbollar. Sampolymerberedningar i samband med styren används i tryckkänsliga lim.
Löslighet
Blandbar med etanol, etyleter, alkohol, aceton och bensen. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med oxidationsmedel, starka baser, ammoniak, alkalimetaller, alkoholer och syre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-79-5
Molekylformel C5H8
Molekylvikt (g/mol) 68.119
MDL-nummer MFCD00008600
InChI-nyckel RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoprene, 2-methyl-1,3-butadiene, isopentadiene, 2-methylbutadiene, 1,3-butadiene, 2-methyl, 2-methyldivinyl, beta-methylbivinyl, isopreno, isoterpene, isopren
PubChem CID 6557
ChEBI CHEBI:35194
IUPAC-namn 2-metylbuta-1,3-dien
LEDER CC(=C)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoprene
Namnnotering stabiliserad med ≈0,02 % 4-tert-butylkatechol
Smältpunkt -146 °C
Densitet 0.681
Kokpunkt 33 °C till 36 °C
Flampunkt −54 °C (−65 °F)
Brytningsindex 1.422
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1218
Beilstein 969158
Merck Index 14,5201
Löslighetsinformation Blandad med etanol, etyleter, alkohol, aceton och bensen. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 68.12
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isoprene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isoprene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.