Learn More
Isoprene monoxide, 95%
Artikelnummer. 11359715
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
11359715 25 g 25g
11349715 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11359715 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19768.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 1838-94-4 | C5H8O | 84.118 g/mol
Isoprenmonoxid används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Isoprenmonoxid används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel. Rekommenderad lagringstemperatur är 2 - 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1838-94-4
Molekylformel C5H8O
Molekylvikt (g/mol) 84.118
MDL-nummer MFCD00075225
InChI-nyckel FVCDMHWSPLRYAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-vinyloxirane, isoprene monoxide, ccris 5685, 3,4-epoxy-3-methyl-1-butene, 2-methyl-2-vinyl-oxirane, oxirane, 2-ethenyl-2-methyl-, 2r, acmc-20m5m5, oxirane, 2-ethenyl-2-methyl, 4,4,4-3fmet-1-2-furyl-1,3-butandione
PubChem CID 92166
IUPAC-namn 2-etenyl-2-metyloxiran
LEDER CC1(CO1)C=C
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Isoprene monoxide
Densitet 0.857
Kokpunkt 79°C to 81°C
Flampunkt −8°C (17°F)
Odör Recognizable
Brytningsindex 1.416
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 104216
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 84.12
Procent renhet 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.