Läs mer
Isopren (stabiliserat med TBC), TRC
Produktkod. 30402944
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30402944 10 g
30403863 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30402944 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI82230010G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-79-5
Molekylformel C5 H8
Molekylvikt (g/mol) 68.12
Synonym 1,3-Butadiene, 2-methyl-, Isoprene (8CI), 2-Methyl-1,3-butadiene, 2-Methylbutadiene, 3-Methyl-1,3-butadiene, Isopentadiene, NSC 9237, β-Methylbivinyl
IUPAC-namn 2-methylbuta-1,3-diene
LEDER CC(=C)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoprene
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
Formel vikt 68.0626