Läs mer
Isopren (stabiliserat med TBC), TRC
Produktkod. 30403863
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30403863 100 g
30402944 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30403863 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI822300100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-79-5
Molekylformel C5 H8
Molekylvikt (g/mol) 68.12
Synonym 1,3-Butadiene, 2-methyl-, Isoprene (8CI), 2-Methyl-1,3-butadiene, 2-Methylbutadiene, 3-Methyl-1,3-butadiene, Isopentadiene, NSC 9237, β-Methylbivinyl
IUPAC-namn 2-metylbuta-1,3-dien
LEDER CC(=C)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoprene
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
Formel vikt 68.0626