Läs mer
Isoprokarb, TRC
Produktkod. 30135844
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135844 10 g
30005890 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135844 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI82240010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2631-40-5
Molekylformel C11 H15 N O2
Molekylvikt (g/mol) 193.24
Synonym Isoprocarb, Carbamic acid, methyl-, o-cumenyl ester (7CI,8CI), Phenol, 2-(1-methylethyl)-, methylcarbamate (9CI), 2-Isopropylphenyl N-methylcarbamate, 2-Isopropylphenyl methylcarbamate, BAY 39731, Bayer 39,731, ENT 25670, Etrofolan, Isoprocarb, MIPC, Mipcin, Mipcine, Mobucin, NSC 191479, OMS 32, PPC 3, Ro 7-5050, o-Cumenyl N-methylcarbamate, o-Cumenyl methylcarbamate, o-Isopropylphenol methylcarbamate, o-Isopropylphenyl N-methylcarbamate, o-Isopropylphenyl methylcarbamate, Phenol, 2-(1-methylethyl)-, 1-(N-methylcarbamate)
IUPAC-namn (2-propan-2-ylfenyl) N-metylkarbamat
LEDER CNC(=O)Oc1ccccc1C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isoprocarb
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C11H15NO2/c1-8(2)9-6-4-5-7-10(9)14-11(13)12-3/h4-8H,1-3H3,(H,12,13)
Formel vikt 193.1103