Läs mer
Isopropanol-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropanol-13C |
| CAS | 21388-65-8 |
| Molekylformel | 13CC2H8O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Propanol-2-13c |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i3+1 |
| LEDER | C[13CH](C)O |
| IUPAC-namn | (213C)propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 61.09 |
| Formel vikt | 61.0609 |