Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropanol |
| Smältpunkt | -89,5 °C |
| Abs. | (1 cm cell vs HPLC-klassat vatten), (1 cm cell vs HPLC-klassat vatten) vid 0nm, 0,005 max vid 260 nm, 0,005 max. vid 270 nm, 0,01 max vid 250 nm, 0,05 max vid 240 nm, 0,1 max vid 230 nm, 0,2 max vid 220 nm, avskärning vid 205 nm |
| Färg | Färglös |
| Aciditet | 0,0001 meq/g max. |
| Alkalinitet | 0,0001 meq/g max. |
| Densitet | 0.7850g/mL, 0.785 |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Flampunkt | 12 °C |
| Fysisk form | Klar, trögflytande vätska |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Isopropanol
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.