Läs mer
Isopropanol, 99,5 %, för HPLC
CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60,096 g/mol
Brand:  Thermo Scientific Acros 383910010
794.05 SEK valid until 2026-12-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28170" för att få ditt kampanjpris.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 10631515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00 SEK
    882.65 SEK / 1 L
    Save 132.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Beskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • Isopropanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
SDS Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Promo
Utgår: 2026-12-31
Discount Lab Supplies
Kampanjkod: 28170
Shop discounted lab supplies across top categories and brands.
Tillämpa kampanj och lägga till...
Promo
Utgår: 2026-12-18
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Kampanjkod: 27967
Din nästa upptäckt finns vid horisonten. Få din forskning på rätt spår med exceptionella besparingar inom viktiga workflows.
Tillämpa kampanj och lägga till...