Läs mer
Isopropanol, 99 %, för biokemi och histologi, AcroSeal™
Produktkod. 12683590 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12683590 2.5 L AcroSeal™ Glasflaska 2.5 L
12635057 1 L AcroSeal™ Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12683590 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 447080025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2350.00 SEK
    2158.82 SEK / 2.5 L
    Save 191.18 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60,096 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-63-0
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.10
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-namn propan-2-ol
LEDER CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropanol
Smältpunkt -89,5 °C
Abs. 0,01 max vid 300 nm, 0,03 max vid 260 nm, 0,05 max vid 240 nm, 0,15 max vid 230 nm, 0,3 max vid 220 nm, 1 max vid 205 nm
Densitet 0.7850g/mL, 0.785
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt 12 °C
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Brytningsindex 1,3760 till 1,3780
Linjär formel (CH3)2CHOH
Viskositet 2,27 mPa (20 °C)
Kokpunkt 81,0 °C till 83,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar. Andra lösligheter: löslig i metanol, etanol, metylenklorid, dmf och aceton, blandbar med alkohol, eter och kloroform, olöslig i saltlösningar
Formel vikt 60.1
Procent renhet 99%
Kvalitet Biokemisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isopropanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.