Läs mer
Isopropanol, 99+%, för spektroskopi, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10257433 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10257433 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10489090 1 L Glasflaska -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10257433 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 167880025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60.096 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För UV/VIS-spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-63-0
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.096
MDL-nummer MFCD00011674
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-namn propan-2-ol
LEDER CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropanol
Smältpunkt -89.5°C
Abs. 0.01 max. at 300nm, 0.03 max. at 260nm, 0.05 max. at 245nm, 0.15 max. at 230nm, 0.3 max. at 220nm, 1 max. at 205nm
Densitet 0.7850g/mL, 0.785
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt 12°C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.3760 to 1.3780
Rester efter avdunstning 0.0003% max.
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel (CH3)2CHOH
Ångtryck Vapor Pressure: 43mmHg at 20°C
Viskositet 2.27 mPa.s (20°C)
Vatten 0.05% max.
Beilstein 01, 360
Fieser 13,108
Merck Index 15, 5254
Kokpunkt 81.0°C to 83.0°C
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride,, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions
Formel vikt 60.1
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Spektroskopi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isopropanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.