Läs mer
Isopropanol, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10090320 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
HDPE-flaska
Metallburk
Plastbehållare
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10090320 25 L Metallburk -
11453733 500 mL Plastbelagd glasflaska 500ml
10366430 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
10315720 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10628143 2.5 L HDPE-flaska 2.5 L
10497070 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10080320 5 L HDPE-flaska 5 L
10522992 10 L Plastbehållare 10 L
12656757 25 L Plastbehållare 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10090320 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/7500/25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8895.00 SEK
    6877.06 SEK / 25 L
    Save 2017.94 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
C3H8O, CAS-nummer-67-63-0, 2-hydroxypropan, isopropanol, hartosol, 2-propanol, dimetylkarbinol, avantin, petrohol, sec-propylalkohol, isopropylalkohol, alkolave, 2,5L, 81 grader. C, CHEBI:17824, Färglös, 60,1 g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propan-2-ol, -89,5 grader. C, 11674, 60.096 | CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60,096 g/mol
C3H8O, CAS-nummer-67-63-0, 2-hydroxipropan, isopropanol, hartosol, 2-propanol, dimetylkarbinol, avantin, petrohol, sek-propylalkohol, isopropylalkohol, alkolav, 2,5L, 81 grader C, CHEBI:17820, Färglös, 6,6 g KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propan-2-ol, -89,5 grader C, 11674, 60,096
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-63-0
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.096
MDL-nummer 11674
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-namn propan-2-ol
LEDER CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropanol
pH 7
Smältpunkt -89,5 °C
Färg Färglös
Kvantitet 25 L
Förpackning Metallburk
Fysisk form Vätska
Ångtryck 43 mmHg vid 20 °C
Viskositet 2,27 mPaS vid 20 °C
Kokpunkt 81 °C
Formel vikt 60,1 g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isopropanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.