missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Isopropanol-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropanol-d7 |
| CAS | 19214-96-1 |
| Molekylformel | C3 2H7 H O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Propanol D7, Isopropyl-d7 alcohol (7CI,8CI), Isopropanol-d7, 2-Propan-1,1,1,2,3,3,3-d7-ol (9CI), 2-Propanol D7, Isopropyl-d7 alcohol (7CI,8CI), Isopropanol-d7, 2-Propan-1,1,1,2,3,3,3-d7-ol (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i1D3,2D3,3D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 67.14 |
| Formel vikt | 67.1015 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?