Läs mer
Isopropanol-d8, för NMR, 99+ atom % D
Produktkod. 10571431 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10571431 25 g Glasflaska 25g
10499310 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10571431 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 174850250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6205.00 SEK
    5708.63 SEK / 25g
    Save 496.37 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 22739-76-0 | C3H8O | 68,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22739-76-0
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 68.15
MDL-nummer MFCD00044341
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-PIODKIDGSA-N
Synonym 2-propanol-d8, isopropanol-d8, 2 h? propan-2-2 h ol, octadeuteroisopropanol, 2h8-2-propanol, 2-propan-1,1,1,2,3,3,3-d7-ol-d, 2-propanol-d isotopic 1g, 2-propanol-d8, 99.5 atom % d
PubChem CID 2723972
IUPAC-namn 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuterio-2-deuteriooxipropan
LEDER [2H]OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropanol-d8
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering 99+ atom % D
Densitet 0.8900g/mL
Deuterium (D) 99,0 % min.
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Linjär formel (CD3)2CDOD
Formel vikt 68.15
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isopropanol-d8
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.