Läs mer
Isopropanol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10070320 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Metallburk
Plastbehållare
Plastbelagd glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10070320 5 L Plastflaska 5 L
11428782 500 mL Bärnstensfärgad glasflaska 500ml
12698645 500 mL Plastbelagd glasflaska 500ml
10477070 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
10588630 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10284200 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10595729 5 L Plastbehållare -
10306390 25 L Metallburk 25 L
10731974 25 L Plastbehållare 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10070320 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/7490/21
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 67-63-0 | Molecular Formula: C3H8O | Molecular Weight: 60.096 g/mol
Isopropanol, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-63-0
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.096
MDL-nummer 11674
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-namn propan-2-ol
LEDER CC(C)O
Specifikationer
pH 7
Smältpunkt -89,5 °C
Färg Färglös
Kvantitet 5 L
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 43 mmHg vid 20 °C
Viskositet 2,27 mPaS vid 20 °C
Kokpunkt 81 °C
Formel vikt 60,1 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isopropanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol