Läs mer
Isopropanol, för HPLC, Fisher Chemical™
Produktkod. 10284250 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10284250 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
10674732 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10641203 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10284250 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/7507/15
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
C3H8O, CAS-nummer-67-63-0, avantin, dimetylkarbinol, 2-propanol, alkolave, 2-hydroxipropan, hartosol, isopropanol, sek-propylalkohol, isopropylalkohol, petrohol, 2,5L, 81 grader C, CHEBI:17820, färglös, 6,6 KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propan-2-ol, -89,5 grader C, 11674, 60,096
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-63-0
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.10
MDL-nummer 11674
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-namn propan-2-ol
LEDER CC(C)O
Specifikationer
pH 7
Smältpunkt -89,5 °C
Färg Färglös
Kvantitet 1 L
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 43 mmHg vid 20 °C
Viskositet 2,27 mPaS vid 20 °C
Kokpunkt 81 °C
Formel vikt 60,1 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Propan-2-ol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol