Läs mer
Isopropanol, HPLC for Gradient Analysis, Fisher Chemical™
Produktkod. 10561802 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10561802 2.5 L Amber Glass Bottle 2.5 L
1 options
Produktkod. 10561802 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/7508/17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
C3H8O, CAS Number-67-63-0, 2-hydroxypropane, 2-propanol, alkolave, avantine, dimethylcarbinol, hartosol, isopropanol, isopropyl alcohol, petrohol, sec-propyl alcohol, 2.5L, 81 deg.C, CHEBI:17824, Colorless, 60.1g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propan-2-ol, -89.5 deg.C, 11674, 60.096 | CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60.096 g/mol
C3H8O, CAS Number-67-63-0, 2-hydroxypropane, 2-propanol, alkolave, avantine, dimethylcarbinol, hartosol, isopropanol, isopropyl alcohol, petrohol, sec-propyl alcohol, 2.5L, 81 deg.C, CHEBI:17824, Colorless, 60.1g/mol, KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N, propan-2-ol, -89.5 deg.C, 11674, 60.096
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH 7
Smältpunkt -89.5°C
CAS 67-63-0
Färg Colorless
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Amber Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Molekylformel C3H8O
Ångtryck 43mmHg at 20°C
MDL-nummer 11674
Viskositet 2.27 mPaS at 20°C
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Kokpunkt 81°C
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)O
IUPAC-namn propan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 60.096
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Formel vikt 60.1g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Propan-2-ol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.