Läs mer
2-propanol, molekylärbiologi, Fisher BioReagents™
Produktkod. 17140576 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17140576 1 L
17170576 500 mL
17150576 2.5 L
17160576 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17140576 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP26181
 Begränsad artikel
I lager
För nukleinsyrafällning | CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60,096 g/mol
För nukleinsyrautfällning
Ultrapure reagens som kan användas i grundläggande tillämpningar såsom rening och utfällning av nukleinsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-63-0
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.10
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-namn propan-2-ol
LEDER CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropanol
pH 7
Smältpunkt -89,5 °C
Abs. 0,015 AU max vid 254 nm, 0,10 AU max vid 230 nm, 0,20 AU max vid 220 nm, 1,00 AU max vid 205 nm
Färg Färglös
Densitet 0.785g/cm³
Kvantitet 1 L
Förpackning Bärnstensglasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,3740 till 1,3760 (vid 25 °C)
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- och protease-fria
Rester efter avdunstning 1 ppm max.
Analysprocentintervall ≥99.9 %
Linjär formel (CH3)2CHOH
Ångtryck 43 mmHg vid 20 °C
Viskositet 2,27 mPa/s vid 20 °C
Vatten 0,05% max.
Kokpunkt 81 °C
Formel vikt 60.1
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet Molekylärbiologi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Propanol