Beskrivning
2-propanol,> -99,90%, C3H8O, CAS-nummer-67-63-0, petrohol, isopropylalkohol, isopropanol, sek-propylalkohol, dimetylkarbinol, 2-hydroxipropan, hartosol, 2-propanol, alkolave, avantin, 4L, Rapportera AU vid 254nm, Rapportera AUn vid 254nm, Rapportera AUn 32 AUn, Rapport AUn, AUn, AUn vid 220nm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Propanol |
| pH | 7 |
| Smältpunkt | -89.5°C |
| Abs. | Report AU at 210nm, Report AU at 220nm, Report AU at 230nm, Report AU at 254nm |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0.785g/cm³ |
| Kvantitet | 4 L |
| Identifiering | Pass Test |
| Förpackning | Glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Visa mer |