Läs mer
Isopropanol, Optima ™LC/MS Grade, Fisher Chemical™
Produktkod. 10783447 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Förpackning:
Bärnstensflaska med bred hals
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10783447 500 mL Glasflaska -
10091304 1 L Bärnstensflaska med bred hals 1 L
10684355 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10001314 4 L Glasflaska 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10783447 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A461500
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
2-propanol, >-99,90%, C3H8O, CAS-nummer-67-63-0, isopropanol, 2-hydroxypropan, isopropylalkohol, alkolave, hartosol, dimetylkarbinol, avantin, sec-propanol, petrohol, 2-propanol, 2,5L, rapportera AU vid 254nm, rapportera AU vid 230nm, rapportera AU vid 210nm, rapportera AU vid 220nm | CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60,096 g/mol
2-propanol,> -99,90%, C3H8O, CAS-nummer-67-63-0, petrohol, isopropylalkohol, isopropanol, sek-propylalkohol, dimetylkarbinol, 2-hydroxipropan, hartosol, 2-propanol, alkolave, avantin, 4L, Rapportera AU vid 254nm, Rapportera AUn vid 254nm, Rapportera AUn 32 AUn, Rapport AUn, AUn, AUn vid 220nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-63-0
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.096
MDL-nummer 11674
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-namn propan-2-ol
LEDER CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propanol
pH 7
Smältpunkt -89.5°C
Abs. Report AU at 210nm, Report AU at 220nm, Report AU at 230nm, Report AU at 254nm
Färg Färglös
Densitet 0.785g/cm³
Kvantitet 500 mL
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad LC-MS & UHPLC-UV
Rester efter avdunstning 1ppm max.
Analysprocentintervall Assay: ≥99.90%
Linjär formel (CH3)2CHOH
Ångtryck 43mmHg at 20°C
Viskositet 2.27 mPaS at 20°C
Vatten 0.05% max.
Merck Index 15, 5254
Kokpunkt 81°C
Formel vikt 60.1
Procent renhet ≥99.90%
Kvalitet LC-MS/UHPLC-UV
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iso-propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.