Läs mer
Isopropanol 99.8+%, for Residue Analysis, Distol™, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| pH | 7 |
| Smältpunkt | -89.5°C |
| Färg | Colorless |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| Ångtryck | 43mmHg at 20°C |
| Viskositet | 2.27 mPaS at 20°C |
| Kokpunkt | 81°C |
| Formel vikt | 60.1g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Propan-2-ol
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.