Läs mer
Phagogene™ Etanolspray
Produktkod. 11726954
Change view
Volym (metrisk):
750 ml
Produktkod. Volym (metrisk)
11726954 750 ml
1 options
Produktkod. 11726954 Leverantör Phagogene™ Leverantörsnummer 60416
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    719.68 SEK
    521.24 SEK / Paket med 6
    Save 198.44 SEK
    27% Av
 Begränsad artikel
I lager
PHAGO'SPRAY DM är ett professionellt desinficerande rengöringsmedel för desinfektion av ytor i högriskmiljöer. PHAGO'SPRAY DM kan användas som spray på väggar, tak och möbler på vård- och operationsavdelningar.
  • Färdig att använda
  • Bredspektrum desinfektionsmedel Effektivitet på Rotavirus på 5 minuter
  • Ett munstycke med två lägen (spray- och stopppiktogram)
  • Ett avtagbart ergo för användning i skum eller spray
Specifikationer
Produkttyp Desinficerande rengöringsmedel
Form Klar vätska
Doft Fräsch doft
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 6/Pk.
Storlek 750 mL
Volym (metrisk) 750 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • PHAGOSPRAY DM
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.