Läs mer
Isopropenylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11487497
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487497 100 mL 100ml
11497497 500 mL 500ml
11407507 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15618.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108-22-5 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Jod i isopropenylacetat är en unik katalysator för acetylering av en mängd olika alkoholer, fenoler och aminer under lösningsmedelsfria förhållanden. Det används som lösningsmedel för cellulosa, plast, olja och fetter. Det är också en byggsten som används för olika organiska synteser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Jod i isopropenylacetat är en unik katalysator för acetylering av en mängd olika alkoholer, fenoler och aminer under lösningsmedelsfria förhållanden. Det används som lösningsmedel för cellulosa, plast, olja och fetter. Det är också en byggsten som används för olika organiska synteser.
Löslighet
Något löslig i vatten. Löslig i alkohol och propylenglykol, aceton och etyleter.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-22-5
Molekylformel C5H8O2
Molekylvikt (g/mol) 100.12
MDL-nummer MFCD00008709
InChI-nyckel HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropenyl acetate, 2-acetoxypropene, 1-methylvinyl acetate, 2-acetoxypropylene, methylvinyl acetate, 1-propen-2-ol, acetate, propen-2-yl acetate, acetic acid isopropenyl ester, 1-acetoxy-1-methylethylene, 1-propen-2-yl acetate
PubChem CID 7916
IUPAC-namn prop-l-en-2-ylacetat
LEDER CC(=C)OC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropenyl acetate
Smältpunkt -93°C
Kokpunkt 93°C to 94°C
Flampunkt 18°C (64°F)
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2403
Beilstein 1280347
Merck Index 14,5203
Formel vikt 100.12
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.