Läs mer
Isopropenylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11497497
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11497497 500 mL 500ml
11487497 100 mL 100ml
11407507 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497497 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15618.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 108-22-5 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Jod i isopropenylacetat är en unik katalysator för acetylering av en mängd olika alkoholer, fenoler och aminer under lösningsmedelsfria förhållanden. Det används som lösningsmedel för cellulosa, plast, olja och fetter. Det är också en byggsten som används för olika organiska synteser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Jod i isopropenylacetat är en unik katalysator för acetylering av en mängd olika alkoholer, fenoler och aminer under lösningsmedelsfria förhållanden. Det används som lösningsmedel för cellulosa, plast, olja och fetter. Det är också en byggsten som används för olika organiska synteser.
Löslighet
Något löslig i vatten. Löslig i alkohol och propylenglykol, aceton och etyleter.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-22-5
Molekylformel C5H8O2
Molekylvikt (g/mol) 100.12
MDL-nummer MFCD00008709
InChI-nyckel HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropenyl acetate, 2-acetoxypropene, 1-methylvinyl acetate, 2-acetoxypropylene, methylvinyl acetate, 1-propen-2-ol, acetate, propen-2-yl acetate, acetic acid isopropenyl ester, 1-acetoxy-1-methylethylene, 1-propen-2-yl acetate
PubChem CID 7916
IUPAC-namn prop-l-en-2-ylacetat
LEDER CC(=C)OC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropenyl acetate
Smältpunkt -93°C
Densitet 0.917
Kokpunkt 93°C to 94°C
Flampunkt 18°C (64°F)
Brytningsindex 1.401
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2403
Beilstein 1280347
Merck Index 14,5203
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Soluble in alcohol and propylene glycol,acetone and ethyl ether.
Formel vikt 100.12
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Isopropenyl acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropenyl acetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.