Läs mer
Isopropenyl Acetate, TRC
Produktkod. 30391254
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30391254 25 g
1 options
Produktkod. 30391254 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI82278025G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropenyl Acetate
CAS 108-22-5
Molekylformel C5 H8 O2
Kvantitet 25 g
Synonym 1-Propen-2-ol, 2-acetate, 1-Propen-2-ol, acetate (6CI,8CI,9CI), 1-Acetoxy-1-methylethylene, 1-Methylvinyl acetate, 2-Acetoxy-1-propene, 2-Acetoxypropene, 2-Acetoxypropylene, Acetic acid isopropenyl ester, Isopropenyl acetate, NSC 2197, NSC 8262, Prop-1-en-2-yl acetate, Acetic acid-isopropenyl ester
InChI formel InChI=1S/C5H8O2/c1-4(2)7-5(3)6/h1H2,2-3H3
LEDER CC(=C)OC(=O)C
IUPAC-namn prop-1-en-2-yl acetate
Molekylvikt (g/mol) 100.1158
Formel vikt 100.0524