Läs mer
Isopropyl 1-(1-Phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate (1mg/mL in DMSO), TRC
Produktkod. 30396320
Change view
Kvantitet:
1x1 mL
Produktkod. Kvantitet
30396320 1x1 mL
1 options
Produktkod. 30396320 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT41681X1ML
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl 1-(1-phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate
CAS 792842-51-4
Molekylformel C15H18N2O2
Kvantitet 1x1 mL
Synonym 1-(1-Phenylethyl)-1H-Imidazole-5-carboxylic Acid Methylethyl EsterDesethyl-isopropyl Etomidate
InChI formel InChI=1S/C15H18N2O2/c1-11(2)19-15(18)14-9-16-10-17(14)12(3)13-7-5-4-6-8-13/h4-12H,1-3H3
LEDER CC(C)OC(=O)c1cncn1C(C)c2ccccc2
IUPAC-namn isopropyl 1-(1-phenylethyl)-1H-imidazole-5-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 258.32
Formel vikt 258.14
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1 mg/mL