Läs mer
Isopropyl (1R)-(+)-Camphorsulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl (1R)-(+)-Camphorsulfate |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22O4S/c1-9(2)17-18(15,16)8-13-6-5-10(7-11(13)14)12(13,3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3/t10-,13-/m0/s1 |
| Formel vikt | 274.1239 |
| Procent renhet | >95% |