missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Isopropyl [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate (Isopropyl Ester of Diclofenac), Mikromol™

Produktkod. 30049589
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049589 25 mg
18013200 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30049589 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0181.060025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Isopropyl [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate (Isopropyl Ester of Diclofenac)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Isopropyl [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate (Isopropyl Ester of Diclofenac)
CAS 66370-79-4
Analyt- eller komponentnamn Isopropyl [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate (Isopropyl Ester of Diclofenac)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H17 Cl2 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Isopropyl 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Isopropyl Ester of Diclofenac
InChI formel InChI=1S/C17H17Cl2NO2/c1-11(2)22-16(21)10-12-6-3-4-9-15(12)20-17-13(18)7-5-8-14(17)19/h3-9,11,20H,10H2,1-2H3
LEDER CC(C)OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC-namn propan-2-yl 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate
Molekylvikt (g/mol) 338.23
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 337.0636 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.