missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Isopropyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate, Mikromol™

Produktkod. 30050544
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050544 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050544 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0001.21

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Isopropyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Isopropyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate
CAS 220662-26-0
Analyt- eller komponentnamn Isopropyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H20 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Isopropyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate
InChI formel InChI=1S/C19H20O3/c1-13(2)22-19(21)14(3)16-10-7-11-17(12-16)18(20)15-8-5-4-6-9-15/h4-14H,1-3H3
LEDER CC(C)OC(=O)C(C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC-namn propan-2-yl 2-(3-benzoylphenyl)propanoate
Molekylvikt (g/mol) 296.36
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 296.1412 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.