Läs mer
Isopropyl 2-brom-2-metylpropanoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10160792
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10160792 10 g 10g
10170792 50 g 50g
10420764 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10160792 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01764EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 51368-55-9
Molekylformel C7H13BrO2
Molekylvikt (g/mol) 209.08
MDL-nummer MFCD00055235
InChI-nyckel UNZJYKKJZGIFCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl 2-bromo-2-methylpropanoate, isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate, 2-bromo-2-methylpropionic acid isopropyl ester, isopropyl 2-bromoisobutyrate, propanoic acid, 2-bromo-2-methyl-, 1-methylethyl ester, isopropyl 2-bromo-2-methyl-propanoate, methylethyl 2-bromo-2-methylpropanoate, 2-bromo-iso-butyric acid isopropyl ester, propan-2-yl 2-bromanyl-2-methyl-propanoate, 2-bromoisobutyric acid isopropyl ester
PubChem CID 2796293
IUPAC-namn propan-2-yl-2-brom-2-metylpropanoat
LEDER CC(C)OC(=O)C(C)(C)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl 2-bromo-2-methylpropanoate
CAS Min % 97.0
Densitet 1.2600g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel (CH3)2CBrCO2CH(CH3)2
Kvantitet 10 g
Formel vikt 209.08
Procent renhet 97%