Läs mer
Isopropyl 2-brom-2-metylpropanoat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10420764
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10420764 100 g 100g
10160792 10 g 10g
10170792 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10420764 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01764FA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 51368-55-9
Molekylformel C7H13BrO2
Molekylvikt (g/mol) 209.08
MDL-nummer MFCD00055235
InChI-nyckel UNZJYKKJZGIFCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl 2-bromo-2-methylpropanoate, isopropyl 2-bromo-2-methylpropionate, 2-bromo-2-methylpropionic acid isopropyl ester, isopropyl 2-bromoisobutyrate, propanoic acid, 2-bromo-2-methyl-, 1-methylethyl ester, isopropyl 2-bromo-2-methyl-propanoate, methylethyl 2-bromo-2-methylpropanoate, 2-bromo-iso-butyric acid isopropyl ester, propan-2-yl 2-bromanyl-2-methyl-propanoate, 2-bromoisobutyric acid isopropyl ester
PubChem CID 2796293
IUPAC-namn propan-2-yl-2-brom-2-metylpropanoat
LEDER CC(C)OC(=O)C(C)(C)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Isopropyl 2-bromo-2-methylpropanoate
CAS Min % 97.0
Densitet 1.2600g/mL
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel (CH3)2CBrCO2CH(CH3)2
Kvantitet 100 g
Formel vikt 209.08
Procent renhet 97%